Alcohol 3,5-dibromobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912688-25G OR912688-5G
APOSOR912688-25GEA 133 EUR
APOSOR912688-25G APOSOR912688-5G
Alcohol 3,5-dibromobencílico 98%
Alcohol 3,5-dibromobencílico
Formula: C₇H₆Br₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632143
Núm. CAS: 145691-59-4