2-Methyl-3-(propyldithio)furan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912698-1G OR912698-5G
APOSOR912698-1GEA 0 EUR
APOSOR912698-1G APOSOR912698-5G
2-Methyl-3-(propyldithio)furan 95%
2-Methyl-3-(propyldithio)furan
Formula: C₈H₁₂OS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01729816
Núm. CAS: 61197-09-9