1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G
OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA
65.4
EUR
APOSOR912702-1G
APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formula:
C₈H₈N₂S MW: 164,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01788333 Núm. CAS: 2360-22-7 |