4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
OR912706-1G OR912706-5G
APOSOR912706-1GEA 66.7 EUR
APOSOR912706-1G APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Pto. de fusión: 237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01830093
Núm. CAS: 4385-62-0