Isocianato de benzoilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912716-100G OR912716-25G
APOSOR912716-100GEA 0 EUR
APOSOR912716-100G APOSOR912716-25G
Isocianato de benzoilo 95%
Isocianato de benzoilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147.13
Pto. Ebullición: 75
Densidad: 1.171 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002032
Núm. CAS: 4461-33-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III