Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Cbz-3-hydroxymethylpyrrolidine, Benzyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR912742-5G
APOSOR912742-5GEA 128 EUR
APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179041
Núm. CAS: 315718-05-9