(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-cyanophenyl)acetate
OR912751-5G
APOSOR912751-5GEA 112 EUR
APOSOR912751-5G
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1840 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181140
Núm. CAS: 52798-01-3