3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 470 EUR
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 60…61 °C/0,5mmHg
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02181145
Núm. CAS: 74663-96-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR