Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(2-formylphenoxy)acetate
OR912771-5G
APOSOR912771-5GEA 134 EUR
APOSOR912771-5G
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(2-formylphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02629604
Núm. CAS: 40359-34-0