3-Bromo-7-nitroindole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 125 EUR
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684155
Núm. CAS: 397864-11-8