N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912802-1G OR912802-250MG
APOSOR912802-1GEA 0 EUR
APOSOR912802-1G APOSOR912802-250MG
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684311
Núm. CAS: 122334-36-5