2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 632 EUR
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684437
Núm. CAS: 609-69-8