4,6-Dicloroindol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,6-Dicloro-1H-indol
OR912833-1G
APOSOR912833-1GEA 115 EUR
APOSOR912833-1G
4,6-Dicloroindol 95%
4,6-Dicloroindol
Formula: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094990
Núm. CAS: 101495-18-5