4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912842-1G OR912842-250MG OR912842-5G
APOSOR912842-1GEA 0 EUR
APOSOR912842-1G APOSOR912842-250MG APOSOR912842-5G
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265397
Núm. CAS: 52421-75-7