1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912852-1G OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA 432 EUR
APOSOR912852-1G APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411638
Núm. CAS: 342899-35-8