4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912853-5G
APOSOR912853-5GEA 183 EUR
APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411744
Núm. CAS: 85231-15-8