3-Aminobutan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Amino-butan-1-ol
OR912855-10G
OR912855-1G
OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA
69.6
EUR
APOSOR912855-10G
APOSOR912855-1G
APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412694 Núm. CAS: 2867-59-6 |