2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912868-1G OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA 348 EUR
APOSOR912868-1G APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426025
Núm. CAS: 63604-59-1