2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR912899-1G OR912899-5G
APOSOR912899-1GEA 122 EUR
APOSOR912899-1G APOSOR912899-5G
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride 98%
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
MW: 169.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16039350
Núm. CAS: 68175-07-5