4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile
OR912900-25G OR912900-5G
APOSOR912900-25GEA 299 EUR
APOSOR912900-25G APOSOR912900-5G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03703444
Núm. CAS: 50670-50-3