6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912904-10G OR912904-1G OR912904-5G
APOSOR912904-10GEA 346 EUR
APOSOR912904-10G APOSOR912904-1G APOSOR912904-5G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline 95%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Formula: C₈H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788188
Núm. CAS: 41959-35-7