5-Chloropyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912930-10G OR912930-1G OR912930-5G
APOSOR912930-10GEA 388 EUR
APOSOR912930-10G APOSOR912930-1G APOSOR912930-5G
5-Chloropyrimidine 96%
5-Chloropyrimidine
Formula: C4H3ClN2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840717
Núm. CAS: 17180-94-8