5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dimethyl-5-ethylpyrazine
OR912937-5G
APOSOR912937-5GEA 59.6 EUR
APOSOR912937-5G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038059
Núm. CAS: 15707-34-3