3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-3-[(Methanesulphonyloxy)methyl]pyrrolidine
OR912949-1G
APOSOR912949-1GEA 261 EUR
APOSOR912949-1G
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Methanesulphonyloxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₁NO₅S
MW: 279,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038482
Núm. CAS: 141699-56-1