3-(6-Aminopyridin-3-yl)acrylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-(6-aminopyridin-3-yl)acrylate
OR912986-1G
APOSOR912986-1GEA 136 EUR
APOSOR912986-1G
3-(6-Aminopyridin-3-yl)acrylic acid ethyl ester 95%
3-(6-Aminopyridin-3-yl)acrylic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039876
Núm. CAS: 227963-57-7