Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate, 2-Amino-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
OR912994-5G
APOSOR912994-5GEA 134 EUR
APOSOR912994-5G
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114100
Núm. CAS: 57401-76-0