Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913006-1G OR913006-25G OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA 65.7 EUR
APOSOR913006-1G APOSOR913006-25G APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115353
Núm. CAS: 168986-49-0