N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 183 EUR
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115408
Núm. CAS: 19499-61-7