3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-tert-Butylsulphanyl-pyridine-2-carbonitrile
OR913011-1G OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA 435 EUR
APOSOR913011-1G APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂S
MW: 192,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116127
Núm. CAS: 178811-40-0