N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913033-1G OR913033-5G
APOSOR913033-1GEA 68.3 EUR
APOSOR913033-1G APOSOR913033-5G
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine
Formula: C₆H₉NS
MW: 127,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04625435
Núm. CAS: 58255-18-8