(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 37.7 EUR
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04632069
Núm. CAS: 731827-07-9