(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR913044-1G OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA 111 EUR
APOSOR913044-1G APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972322
Núm. CAS: 27911-63-3