2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 185 EUR
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973436
Núm. CAS: 18906-37-1