7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913076-1G OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA 248 EUR
APOSOR913076-1G APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663990
Núm. CAS: 129295-32-5