3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Pyrimidin-5-yl)benzoic acid
OR913118-1G OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913118-1G APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864810
Núm. CAS: 852180-74-6