(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913124-10G OR913124-1G OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA 906 EUR
APOSOR913124-10G APOSOR913124-1G APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864823
Núm. CAS: 25373-56-2