3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913126-1G OR913126-5G
APOSOR913126-1GEA 128 EUR
APOSOR913126-1G APOSOR913126-5G
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde 96%
3-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formula: C11H8N2O
MW: 184,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864833
Núm. CAS: 640769-70-6