6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913128-1G OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA 190 EUR
APOSOR913128-1G APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Formula: C12H12N2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864839
Núm. CAS: 170850-45-0