5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913133-10G OR913133-1G OR913133-5G
APOSOR913133-10GEA 284 EUR
APOSOR913133-10G APOSOR913133-1G APOSOR913133-5G
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C10H9NO2
MW: 175,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203285
Núm. CAS: 10242-02-1