7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913136-5G
APOSOR913136-5GEA 55.1 EUR
APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203634
Núm. CAS: 30448-16-9