3-Cyanophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: m-Cyanophenylacetic acid, 2-(3-cyanophenyl)acetic Acid, Benzeneacetic acid,3-cyano-
OR913147-10G OR913147-1G OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA 287 EUR
APOSOR913147-10G APOSOR913147-1G APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411079
Núm. CAS: 1878-71-3