(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913172-1G OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA 0 EUR
APOSOR913172-1G APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659506
Núm. CAS: 131864-71-6