5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913177-10G OR913177-1G OR913177-5G
APOSOR913177-10GEA 386 EUR
APOSOR913177-10G APOSOR913177-1G APOSOR913177-5G
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738923
Núm. CAS: 89776-74-9