1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913195-25G
APOSOR913195-25GEA 134 EUR
APOSOR913195-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,1879 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463497
Núm. CAS: 22483-40-5