5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913219-1G OR913219-250MG
APOSOR913219-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913219-1G APOSOR913219-250MG
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C11H11NO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07364715
Núm. CAS: 169789-47-3