5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-3-cyanoindole
OR913260-1G
APOSOR913260-1GEA 58 EUR
APOSOR913260-1G
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅ClN₂
MW: 176,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776618
Núm. CAS: 194490-14-7