6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 114 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formula: C₅H₅IN₂
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07779511
Núm. CAS: 88511-25-5