5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913275-1G OR913275-5G
APOSOR913275-1GEA 140 EUR
APOSOR913275-1G APOSOR913275-5G
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781624
Núm. CAS: 518987-35-4