5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Acetyloxindole
OR913281-1G OR913281-5G
APOSOR913281-1GEA 78.3 EUR
APOSOR913281-1G APOSOR913281-5G
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782089
Núm. CAS: 64483-69-8