Gabexate mesylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]benzoic acid ethyl ester Mesylate, Ethyl 4-((6-guanidinohexanoyl)oxy)benzoate methanesulphonate, Gabexate Methanesulphonate
OR913282-1G OR913282-5G
APOSOR913282-1GEA 75.4 EUR
APOSOR913282-1G APOSOR913282-5G
Gabexate mesylate 98%
Gabexate mesylate
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₄·CH₃SO₃H
MW: 417,5 g/mol
Pto. de fusión: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00210299
Núm. CAS: 56974-61-9